Metoximalonato de dimetilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0836-25G M0836-5G
TCIAM0836-25GEA 345 EUR
TCIAM0836-25G TCIAM0836-5G
Metoximalonato de dimetilo ≥95.0% (por GC)
Metoximalonato de dimetilo
Formula: C₆H₁₀O₅
Pto. Ebullición: 110°C
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00009847
Núm. CAS: 5018-30-4
EINECS: 225-697-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1684c8c632e61e4ca68ccf0bd1f25a778b4d1d88&vid=1684c8c632e61e4ca68ccf0bd1f25a778b4d1d88&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %