2-Methyl-2-butenenitrile ≥70% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Cyano-2-butene, 1-Methyl-1-propenyl Cyanide
M0839-25ML M0839-500ML
TCIAM0839-25MLEA 16 EUR
TCIAM0839-25ML TCIAM0839-500ML
2-Methyl-2-butenenitrile ≥70% (por GC)
2-Methyl-2-butenenitrile
Formula: C₅H₇N
MW: 81.12 g/mol
Pto. Ebullición: 50°C
Pto. de inflamación: –17°C
Número MDL: MFCD00037169
Núm. CAS: 4403-61-6
EINECS: 224-544-5
UN: 3273
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %