2-Methyl-5-isopropylaniline ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Isopropyl-2-methylaniline, 2-Amino-p-cymene, 5-Isopropyl-o-toluidine
M0849-1G M0849-5G
TCIAM0849-1GEA 102 EUR
TCIAM0849-1G TCIAM0849-5G
2-Methyl-5-isopropylaniline ≥93.0% (por GC)
2-Methyl-5-isopropylaniline
Formula: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Número MDL: MFCD00044503
Núm. CAS: 2051-53-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %