(±)-3-Metil-2-pentanol mixture of diasteroisomers ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Methyl-2-pentanol
M0850-25ML M0850-5ML
TCIAM0850-25MLEA 251 EUR
TCIAM0850-25ML TCIAM0850-5ML
(±)-3-Metil-2-pentanol mixture of diasteroisomers ≥95.0% (por GC)
(±)-3-Metil-2-pentanol
Formula: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Pto. Ebullición: 134
Pto. de fusión: -85
Pto. de inflamación: 40°C
Número MDL: MFCD00004528
Núm. CAS: 565-60-6
EINECS: 209-281-6
UN: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79bab33d046bbf6f6f3b0ac396e26b88f280e512&vid=79bab33d046bbf6f6f3b0ac396e26b88f280e512&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of diastereoisomers)