Methyl propargyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Methyl 2-Propynyl Ether
M0860-25ML M0860-5ML
TCIAM0860-25MLEA 194 EUR
TCIAM0860-25ML TCIAM0860-5ML
Methyl propargyl ether ≥98.0% (por GC)
Methyl propargyl ether
Formula: C₄H₆O
Pto. Ebullición: 62°C
Pto. de inflamación: -18°C
Número MDL: MFCD00008578
Núm. CAS: 627-41-8
EINECS: 210-998-1
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %