DL-O-Methylserine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Amino-3-methoxypropanoic acid
M0888-1G
M0888-5G
TCIAM0888-1GEA
100
EUR
TCIAM0888-1G
TCIAM0888-5G
DL-O-Methylserine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
DL-O-Methylserine
Formula:
C₄H₉NO₃ MW: 119,12 g/mol |
Número MDL:
MFCD00037773 Núm. CAS: 19794-53-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |