trans-2-Methyl-2-pentenal ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0893-25ML M0893-5ML
TCIAM0893-25MLEA 250 EUR
TCIAM0893-25ML TCIAM0893-5ML
trans-2-Methyl-2-pentenal ≥97.0% (por GC)
trans-2-Methyl-2-pentenal
Formula: C₆H₁₀O
Pto. Ebullición: 138°C
Número MDL: MFCD00006978
Núm. CAS: 14250-96-5
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77aec673a62f1de2fd5625dffd8b09085baf9d97&vid=77aec673a62f1de2fd5625dffd8b09085baf9d97&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %