Borane-morpholine complex ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Morpholine Borane
M0898-25G
M0898-5G
TCIAM0898-25GEA
111
EUR
TCIAM0898-25G
TCIAM0898-5G
Borane-morpholine complex ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Borane-morpholine complex
Formula:
C₄H₁₂BNO MW: 100.96 g/mol |
Número MDL:
MFCD00066736 Núm. CAS: 4856-95-5 EINECS: 225-450-7 UN: 2921 ADR: 8 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Potassium iodate Method) | min. 95.0 % |
Melting point | 96.0 to 99.0 deg-C |