ɑ-Methylene-γ-butyrolactone ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
M0907-1G M0907-25G M0907-5G
TCIAM0907-1GEA 28 EUR
TCIAM0907-1G TCIAM0907-25G TCIAM0907-5G
ɑ-Methylene-γ-butyrolactone ≥95.0% (por GC) estabilizado
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone
Formula: C₅H₆O₂
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de inflamación: 90°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005407
Núm. CAS: 547-65-9
EINECS: 208-931-6
Índice Merck: 14,06062
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %