2-(2-Hydroxyethyl)-1-methylpyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Methyl-2-pyrrolidineethanol
M0908-10ML M0908-25ML
TCIAM0908-10MLEA 67 EUR
TCIAM0908-10ML TCIAM0908-25ML
2-(2-Hydroxyethyl)-1-methylpyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Hydroxyethyl)-1-methylpyrrolidine
Formula: C₇H₁₅NO
Pto. Ebullición: 111°C
Pto. de inflamación: 84°C
Número MDL: MFCD00003174
Núm. CAS: 67004-64-2
EINECS: 266-538-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %