Methacroylcholine chloride ∼80% in water estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0918-25G M0918-500G
TCIAM0918-25GEA 16 EUR
TCIAM0918-25G TCIAM0918-500G
Methacroylcholine chloride ∼80% in water estabilizado
Methacroylcholine chloride
Formula: C₉H₁₈ClNO₂
Número MDL: MFCD00060097
Núm. CAS: 5039-78-1
EINECS: 225-733-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Bromination Method) 79.0 to 87.0 w/w%