N-Methoxy-N-methylacetamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0919-10G M0919-25G
TCIAM0919-10GEA 69 EUR
TCIAM0919-10G TCIAM0919-25G
N-Methoxy-N-methylacetamide ≥98.0% (por GC)
N-Methoxy-N-methylacetamide
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Pto. Ebullición: 94°C
Pto. de inflamación: 49°C
Número MDL: MFCD00060098
Núm. CAS: 78191-00-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %