2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Metronidazole
M0924-25G M0924-500G
TCIAM0924-25GEA 32 EUR
TCIAM0924-25G TCIAM0924-500G
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
Formula: C₆H₉N₃O₃
MW: 171.16 g/mol
Número MDL: MFCD00009750
Núm. CAS: 443-48-1
EINECS: 207-136-1
Índice Merck: 14,06157
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency