3-Morpholino-1,2-propanediol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAM0934-25GEA 69 EUR
TCIAM0934-25G
3-Morpholino-1,2-propanediol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Morpholino-1,2-propanediol
Formula: C₇H₁₅NO₃
MW: 161,20 g/mol
Número MDL: MFCD00006176
Núm. CAS: 6425-32-7
EINECS: 229-193-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %