4-Morpholinylcarbonyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M0935-25G
M0935-100G
TCIAM0935-25GEA
93
EUR
TCIAM0935-25G
TCIAM0935-100G
4-Morpholinylcarbonyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Morpholinylcarbonyl chloride
Formula:
C₅H₈ClNO₂ Pto. Ebullición: 138°C |
Número MDL:
MFCD00037053 Núm. CAS: 15159-40-7 EINECS: 239-213-0 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |