4-(Methylthio)toluene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Methylthioanisole, Methyl p-Tolyl sulphide
M0949-10G
M0949-25G
TCIAM0949-10GEA
50
EUR
TCIAM0949-10G
TCIAM0949-25G
4-(Methylthio)toluene ≥98.0% (por GC)
4-(Methylthio)toluene
Formula:
C₈H₁₀S Pto. Ebullición: 94°C Pto. de inflamación: 85°C |
Número MDL:
MFCD00008560 Núm. CAS: 623-13-2 EINECS: 210-773-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |