(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0964-1ML
M0964-5ML
TCIAM0964-1MLEA
91
EUR
TCIAM0964-1ML
TCIAM0964-5ML
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol
Formula:
C₇H₁₆O Pto. Ebullición: 126°C |
Número MDL:
MFCD00221492 Núm. CAS: 1767-46-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +6.0 to +9.0 deg (neat) |