(S)-(+)-6-Methyl-1-octanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0966-1ML M0966-5ML
TCIAM0966-1MLEA 689 EUR
TCIAM0966-1ML TCIAM0966-5ML
(S)-(+)-6-Methyl-1-octanol ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-6-Methyl-1-octanol
Formula: C₉H₂₀O
Pto. Ebullición: 208°C
Número MDL: MFCD00221493
Núm. CAS: 110453-78-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef6a70f856ef83ffb480987d0ee684d1baacd49a&vid=986df3aa674667d9ebee2bdf70d26379a5603e2b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +10.0 deg (neat)