Benzyl methyl malonate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Malonic Acid Benzyl Methyl Ester
M0974-25G
M0974-5G
TCIAM0974-25GEA
128
EUR
TCIAM0974-25G
TCIAM0974-5G
Benzyl methyl malonate ≥96.0% (por GC)
Benzyl methyl malonate
Formula:
C₁₁H₁₂O₄ MW: 208,21 g/mol |
Número MDL:
MFCD00008461 Núm. CAS: 52267-39-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |