Methoxycarbonylsulphenyl chloride ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0979-25G M0979-5G
TCIAM0979-25GEA 397 EUR
TCIAM0979-25G TCIAM0979-5G
Methoxycarbonylsulphenyl chloride ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Methoxycarbonylsulphenyl chloride
Formula: C₂H₃ClO₂S
Pto. Ebullición: 69°C
Pto. de inflamación: 54°C
Número MDL: MFCD00013648
Núm. CAS: 26555-40-8
EINECS: 247-801-3
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %