N-(2-Methoxyethyl)propylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0980-25G M0980-5G
TCIAM0980-25GEA 294 EUR
TCIAM0980-25G TCIAM0980-5G
N-(2-Methoxyethyl)propylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-(2-Methoxyethyl)propylamine
Formula: C₆H₁₅NO
Pto. Ebullición: 138°C
Número MDL: MFCD00144830
Núm. CAS: 43175-57-1
UN: 2733
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %