N-(2-Methoxyethyl)methylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
M0986-25ML
M0986-5ML
TCIAM0986-25MLEA
246
EUR
TCIAM0986-25ML
TCIAM0986-5ML
N-(2-Methoxyethyl)methylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
N-(2-Methoxyethyl)methylamine
Formula:
C₄H₁₁NO Pto. Ebullición: 98°C Pto. de inflamación: 1°C |
Número MDL:
MFCD00144829 Núm. CAS: 38256-93-8 UN: 2924 ADR: 3,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |