N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0987-25ML M0987-5ML
TCIAM0987-25MLEA 338 EUR
TCIAM0987-25ML TCIAM0987-5ML
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine ≥98.0% (por GC)
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine
Formula: C₆H₁₅NO
Pto. Ebullición: 125°C
Número MDL: MFCD00144828
Núm. CAS: 104678-18-4
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %