3-Methyl-3-heptene (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
M0991-1ML
M0991-5ML
TCIAM0991-1MLEA
104
EUR
TCIAM0991-1ML
TCIAM0991-5ML
3-Methyl-3-heptene (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥97.0% (por GC)
3-Methyl-3-heptene (cis- and trans- mixture)
Formula:
C₈H₁₆ MW: 112,22 g/mol Pto. Ebullición: 121°C |
Número MDL:
MFCD00048796 Núm. CAS: 7300-03-0 UN: 3295 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % (total of isomers) |