5-Methyl-2-heptene (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0992-1ML M0992-5ML
TCIAM0992-1MLEA 136 EUR
TCIAM0992-1ML TCIAM0992-5ML
5-Methyl-2-heptene (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥95.0% (por GC)
5-Methyl-2-heptene (cis- and trans- mixture)
Formula: C₈H₁₆
Pto. de inflamación: 13°C
Número MDL: MFCD00061016
Núm. CAS: 22487-87-2
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)