5-Methyl-3-heptene (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
M0993-1ML
M0993-5ML
TCIAM0993-1MLEA
114
EUR
TCIAM0993-1ML
TCIAM0993-5ML
5-Methyl-3-heptene (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
5-Methyl-3-heptene (cis- and trans- mixture)
Formula:
C₈H₁₆ Pto. de inflamación: 10°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00049124 Núm. CAS: 13172-91-3 UN: 3295 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |