4-Methoxy-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0997-1G M0997-100MG
TCIAM0997-1GEA 203 EUR
TCIAM0997-1G TCIAM0997-100MG
4-Methoxy-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Methoxy-4'-nitrobiphenyl
Formula: C₁₃H₁₁NO₃
Número MDL: MFCD00143334
Núm. CAS: 2143-90-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C