2-Hydroxy-N-methylbenzylamine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1005-5G M1005-1G
TCIAM1005-5GEA 188 EUR
TCIAM1005-5G TCIAM1005-1G
2-Hydroxy-N-methylbenzylamine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Hydroxy-N-methylbenzylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₂NO
Número MDL: MFCD00142934
Núm. CAS: 60399-02-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62d139761905953f816e8439174943473bd35c29&vid=62d139761905953f816e8439174943473bd35c29&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C