2-Methyl-1-phenylpropene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2-Methylprop-1-en-1-yl)benzene, (2-Methylpropenyl)benzene
M1015-1G M1015-5G
TCIAM1015-1GEA 90 EUR
TCIAM1015-1G TCIAM1015-5G
2-Methyl-1-phenylpropene ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-1-phenylpropene
Formula: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Pto. Ebullición: 189°C
Pto. de inflamación: 59°C
Número MDL: MFCD00008899
Núm. CAS: 768-49-0
EINECS: 212-194-6
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %