1-(2-Methoxyphenoxy)-2-propanol ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(2-Hydroxypropoxy)anisole
M1060-25G M1060-5G
TCIAM1060-25GEA 130 EUR
TCIAM1060-25G TCIAM1060-5G
1-(2-Methoxyphenoxy)-2-propanol ≥90.0% (por GC)
1-(2-Methoxyphenoxy)-2-propanol
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Número MDL: MFCD00191539
Núm. CAS: 64120-49-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %