1-(3-Methoxyphenoxy)-2-propanol ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-(2-Hydroxypropoxy)anisole, 1-(3-Methoxyphenoxy)propan-2-ol
M1061-25G
M1061-5G
TCIAM1061-25GEA
156
EUR
TCIAM1061-25G
TCIAM1061-5G
1-(3-Methoxyphenoxy)-2-propanol ≥90.0% (por GC)
1-(3-Methoxyphenoxy)-2-propanol
Formula:
C₁₀H₁₄O₃ MW: 182.22 g/mol Pto. Ebullición: 110°C |
Número MDL:
MFCD00191540 Núm. CAS: 382141-68-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |