1-(4-Methylphenoxy)-2-propanol ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(p-Tolyloxy)-2-propanol
M1065-25G M1065-5G
TCIAM1065-25GEA 192 EUR
TCIAM1065-25G TCIAM1065-5G
1-(4-Methylphenoxy)-2-propanol ≥90.0% (por GC)
1-(4-Methylphenoxy)-2-propanol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Número MDL: MFCD00191544
Núm. CAS: 4369-08-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %