2-Ethylhexyl-3-mercaptopropionate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Mercaptopropionic Acid 2-Ethylhexyl Ester, 2-Ethylhexyl 3-mercaptopropanoate, 2-Octyl 3-Mercaptopropionate, 3-Mercaptopropionic Acid Octyl Ester
M1067-25ML
M1067-500ML
TCIAM1067-25MLEA
17
EUR
TCIAM1067-25ML
TCIAM1067-500ML
2-Ethylhexyl-3-mercaptopropionate ≥98.0% (por GC)
2-Ethylhexyl-3-mercaptopropionate
Formula:
C₁₁H₂₂O₂S MW: 218,36 g/mol Pto. de inflamación: 125°C |
Número MDL:
MFCD00087933 Núm. CAS: 50448-95-8 EINECS: 256-589-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |