Methyl Jasmonate (mixture of isomers) ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(2-Pentenyl)-3-methoxycarbonylmethylcyclopentanone, Methyl (Z)-2-(3-oxo-2-(pent-2-en-1-yl)cyclopentyl)acetate, 3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic Acid Methyl Ester, Jasmonic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetate
M1068-25G M1068-5G
TCIAM1068-25GEA 394 EUR
TCIAM1068-25G TCIAM1068-5G
Methyl Jasmonate (mixture of isomers) ≥90.0% (por GC)
Methyl Jasmonate (mixture of isomers)
Formula: C₁₃H₂₀O₃
MW: 224.30 g/mol
Pto. Ebullición: 96°C
Pto. de inflamación: 156°C
Núm. CAS: 1101843-02-0
EINECS: 254-705-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %