Monocaprylin ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Glycerol alpha-Monooctanoate, 1-Monooctanoyl Glycerol
M1071-1G M1071-5G
TCIAM1071-1GEA 97 EUR
TCIAM1071-1G TCIAM1071-5G
Monocaprylin ≥98.0% (por GC)
Monocaprylin
Formula: C₁₁H₂₂O₄
MW: 218,29 g/mol
Número MDL: MFCD00056652
Núm. CAS: 26402-26-6
EINECS: 247-668-1
Índice Merck: 14,06252
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C