Monocaprin ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Glycerol alpha-Monodecanoate, 1-Monodecanoyl Glycerol
M1072-1G
M1072-5G
TCIAM1072-1GEA
54
EUR
TCIAM1072-1G
TCIAM1072-5G
Monocaprin ≥98.0% (por GC)
Monocaprin
Formula:
C₁₃H₂₆O₄ MW: 246,35 g/mol |
Número MDL:
MFCD00056656 Núm. CAS: 26402-22-2 EINECS: 247-667-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 51.0 to 55.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)