Monomyristin ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Monomyristoyl Glycerol, Glycerol alpha-Monomyristate, 2,3-Dihydroxypropyl tetradecanoate
M1073-1G M1073-5G
TCIAM1073-1GEA 68 EUR
TCIAM1073-1G TCIAM1073-5G
Monomyristin ≥97.0% (por GC)
Monomyristin
Formula: C₁₇H₃₄O₄
MW: 302,46 g/mol
Número MDL: MFCD00046760
Núm. CAS: 589-68-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity