2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Methoxycinnamic Acid 2-Ethylhexyl Ester, 4-Methoxycinnamic Acid Octyl Ester, Octinoxate, Octyl 4-Methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl 3-(4-methoxyphenyl)acrylate
M1082-25ML
M1082-500ML
M1082-100ML
TCIAM1082-25MLEA
19
EUR
TCIAM1082-25ML
TCIAM1082-500ML
TCIAM1082-100ML
2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamate ≥97.0% (por GC)
2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamate
Formula:
C₁₈H₂₆O₃ MW: 290,40 g/mol Pto. de inflamación: 193°C |
Número MDL:
MFCD00072582 Núm. CAS: 5466-77-3 EINECS: 226-775-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |