6-Methoxy-4-methylquinoline hydrate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Methoxy-4-methylquinoline
M1087-1G M1087-5G
TCIAM1087-1GEA 184 EUR
TCIAM1087-1G TCIAM1087-5G
6-Methoxy-4-methylquinoline hydrate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Methoxy-4-methylquinoline hydrate
Formula: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,22 g/mol
Pto. Ebullición: 158°C
Número MDL: MFCD00191547
Núm. CAS: 41037-26-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08506f0dbb02bf5afa739ba22a1e3e4254813ed0&vid=08506f0dbb02bf5afa739ba22a1e3e4254813ed0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency