2-Mercapto-4(3H)-quinazolinone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Mercaptoquinazolin-4(3H)-one, 2-Thio-4(3H)-quinazolinone
M1089-25G M1089-5G
TCIAM1089-25GEA 414 EUR
TCIAM1089-25G TCIAM1089-5G
2-Mercapto-4(3H)-quinazolinone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Mercapto-4(3H)-quinazolinone
Formula: C₈H₆N₂OS
MW: 178,21 g/mol
Número MDL: MFCD00006885
Núm. CAS: 13906-09-7
EINECS: 237-676-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency