tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(N-Boc-N-methylamino)pyrrolidine, 3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)pyrrolidine
M1096-25G M1096-5G
TCIAM1096-25GEA 690 EUR
TCIAM1096-25G TCIAM1096-5G
tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate ≥96.0% (por GC)
tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Pto. Ebullición: 96°C
Número MDL: MFCD00191665
Núm. CAS: 172478-00-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %