4,4'-Methylenebis(2,6-dimethylphenol) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1099-25G M1099-500G
TCIAM1099-25GEA 58 EUR
TCIAM1099-25G TCIAM1099-500G
4,4'-Methylenebis(2,6-dimethylphenol) ≥98.0% (por GC)
4,4'-Methylenebis(2,6-dimethylphenol)
Formula: C₁₇H₂₀O₂
Número MDL: MFCD00055640
Núm. CAS: 5384-21-4
EINECS: 226-378-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency