(3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: (3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine dihydrochloride

M1107-1G M1107-5G
TCIAM1107-1GEA 156 EUR
TCIAM1107-1G TCIAM1107-5G
(3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine
Formula: C₅H₁₂N₂
MW: 100,17 g/mol
Pto. Ebullición: 164°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191461
Núm. CAS: 139015-33-1
UN: 2734
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +22.0 deg (C=10, EtOH)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR