(3S)-(-)-3-(Methylamino)pyrrolidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M1108-1G M1108-5G
TCIAM1108-1GEA 176 EUR
TCIAM1108-1G TCIAM1108-5G
(3S)-(-)-3-(Methylamino)pyrrolidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(3S)-(-)-3-(Methylamino)pyrrolidine
Formula: C₅H₁₂N₂
MW: 100,17 g/mol
Pto. Ebullición: 164°C
Número MDL: MFCD00191462
Núm. CAS: 139015-32-0
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -22.0 deg (C=10, EtOH)