6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
M1116-5G M1116-1G
TCIAM1116-5GEA 133 EUR
TCIAM1116-5G TCIAM1116-1G
6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one ≥98.0% (by titrimetric analysis)
6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one
Formula: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Número MDL: MFCD00191466
Núm. CAS: 16075-68-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %