4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Amino-4-methylcyclohexane
M1117-25ML M1117-5ML
TCIAM1117-25MLEA 110 EUR
TCIAM1117-25ML TCIAM1117-5ML
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥99.0% (por GC)
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formula: C₇H₁₅N
MW: 113.20 g/mol
Pto. Ebullición: 152°C
Pto. de inflamación: 27°C
Número MDL: MFCD00001495
Núm. CAS: 6321-23-9
EINECS: 228-673-8
UN: 2734
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11896899c70552ba4079a8335e78926ca39b9aea&vid=11896899c70552ba4079a8335e78926ca39b9aea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)