1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1119-25G M1119-5G
TCIAM1119-25GEA 47 EUR
TCIAM1119-25G TCIAM1119-5G
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde ≥97.0% (por GC)
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
Formula: C₆H₇NO
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de inflamación: 72°C
Número MDL: MFCD00003087
Núm. CAS: 1192-58-1
EINECS: 214-755-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %