Ethyl-2-methoxy-6-methylbenzoate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1120-25G M1120-5G
TCIAM1120-25GEA 457 EUR
TCIAM1120-25G TCIAM1120-5G
Ethyl-2-methoxy-6-methylbenzoate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-2-methoxy-6-methylbenzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 135°C
Número MDL: MFCD00191666
Núm. CAS: 6520-83-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %