Methyl-4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1125-25G M1125-5G
TCIAM1125-25GEA 197 EUR
TCIAM1125-25G TCIAM1125-5G
Methyl-4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside ≥98.0% (por GC)
Methyl-4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
Formula: C₁₄H₁₈O₆
Número MDL: MFCD00006819
Núm. CAS: 3162-96-7
EINECS: 221-615-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +100.0 to +110.0 deg (C=2, CH3CN)
Drying loss max. 4.0 %