Dibutyl methylenebis(thioglycolate) ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methylenebis(thioglycolic Acid Dibutyl Ester)
M1137-25G M1137-500G
TCIAM1137-25GEA 16 EUR
TCIAM1137-25G TCIAM1137-500G
Dibutyl methylenebis(thioglycolate) ≥95.0% (por GC)
Dibutyl methylenebis(thioglycolate)
Formula: C₁₃H₂₄O₄S₂
MW: 308,45 g/mol
Pto. Ebullición: 178°C
Pto. de inflamación: 167°C
Número MDL: MFCD00027216
Núm. CAS: 14338-82-0
EINECS: 238-289-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %